Läs mer
DO34 analog, MedChemExpress
Produktkod. 16474888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474888 10 mg 10mg
16407647 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117771A
MedChemExpress DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.
DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DO34 analog
CAS 2098969-71-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28F3N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 105 mg/mL (197.54 mM)
LEDER O=C(N1C(CC2=CC=CC=C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N3N=CC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=N3
Molekylvikt (g/mol) 531.53
Formel vikt 531.53
Procent renhet 96.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation