Läs mer
DO34, MedChemExpress
Beskrivning
DO34 is a highly potent, selective and centrally active diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for DAGLα conversion of SAG to 2-AG, and an IC50 for DAGLβ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DO34 |
| CAS | 1848233-58-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28F3N5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.14 mM) |
| LEDER | O=C(N1CC(CC2=CC=CC=C2)N(C(N3N=NC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=C3)=O)CC1)OC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.53 |
| Formel vikt | 531.53 |
| Visa mer |