Läs mer
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Produktkod. 16495946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495946 100 mg
16451046 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16495946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12692
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DO3A tert-Butyl ester
Fysisk form Solid
CAS 122555-91-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H50N4O6
Synonym DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Molekylvikt (g/mol) 514.7
Formel vikt 514.7
Procent renhet 98.0%