Läs mer
DO3A-Thiol TFA Salt, TRC
Produktkod. 30008299
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008299 1 mg
30010324 5 mg
30007992 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4995201MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C18 H33 N5 O7 S . x(C2 H F3 O2)
Molekylvikt (g/mol) 577.6
Synonym 10-[2-[(2-Mercaptoethyl)amino]-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid TFA salt, DO3A-Thiol Trifluoroacetate Salt
IUPAC-namn 2-[4,7-bis(carboxymethyl)-10-[2-oxo-2-(2-sulfanylethylamino)ethyl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid
LEDER OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)NCCS)CCN(CC(=O)O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DO3A-Thiol TFA Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H33N5O7S.C2HF3O2/c24-15(19-1-10-31)11-20-2-4-21(12-16(25)26)6-8-23(14-18(29)30)9-7-22(5-3-20)13-17(27)28;3-2(4,5)1(6)7/h31H,1-14H2,(H,19,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);(H,6,7)