missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DO3A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DO3A |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O6.3Na/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;;;/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;/q;3*+1/p-3 |
| Formel vikt | 412.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?