missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dobutamine EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Dobutamine EP Impurity C (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 51062-14-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H29 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3'R)-Ezetimibe, Dobutamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dobutamine Imp. C (EP), N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methylbenzenepropanamine Hydrochloride (1:1), (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)-butan-2-amine Hydrochloride, Benzenepropanamine, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), Trimethoxy Dobutamine Hydrochloride, Dobutamine Related Compound C as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity C as Hydrochloride |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CCC(C)NCCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.93 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?