Läs mer
Dobutamine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16486906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16486906 100 mg
1 options
Produktkod. 16486906 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15746
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H24ClNO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.68 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (59.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(CCNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 337.84
Formel vikt 337.84
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation