Läs mer
Dobutamin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17990996
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17990996 250 mg
1 options
Produktkod. 17990996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0675.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dobutaminhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Analyt- eller komponentnamn Dobutamine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H23 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
LEDER Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
IUPAC-namn 4-[2-[4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-ylamino]etyl]benzen-1,2-diol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.84
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 337,1445 g/mol