Läs mer
Dobutamin hydroklorid
Beskrivning
Dobutaminhydroklorid är en katekolamin som fungerar som en βadrenerg receptoragonist. Den har sina starkaste effekter på β1 receptor, med mindre men betydande β2-receptoraktivering och endast svaga α1-receptor-aktioner. Som ett resultat ökar den kraftigt hjärtkontraktiliteten med måttliga kronotropa, arytmogena och vaskulära biverkningar. Det är också en polyfenolisk antioxidant och kan hämma alla humana karbonanhydrasisoformer med Ki-värden nära 1M.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Dobutaminhydroklorid är en katekolamin som fungerar som en βadrenerg receptoragonist. Den har sina starkaste effekter på β1 receptor, med mindre men betydande β2-receptoraktivering och endast svaga α1-receptor-aktioner. Som ett resultat ökar den kraftigt hjärtkontraktiliteten med måttliga kronotropa, arytmogena och vaskulära biverkningar. Det är också en polyfenolisk antioxidant och kan hämma alla humana karbonanhydrasisoformer med Ki-värden nära 1 μM.
Löslighet
Löslig i vatten eller etanol med uppvärmning. Löslig även i metanol
Anteckningar
Lösningar oxiderar lätt vid pH över 11. Skydda lösningar från ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dobutamine hydrochloride |
| Smältpunkt | 184 °C till 186 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Merck Index | 14,3395 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten eller etanol med uppvärmning; Även löslig i metanol |
| Formel vikt | 337.85 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning