Läs mer
R&D Systems™ Dobutamine hydrochloride
Produktkod. 30001096
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001096 50 mg
1 options
Produktkod. 30001096 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0515/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3380.34 SEK
    3008.25 SEK / 50mg
    Save 372.09 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1, β1 and β2 agonist
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C18H24ClNO3
Formel vikt 337.85
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 337.84