missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Docetaxel 2'-tert-Butyldimethylsilyl 7,10-Tris(triethylsilyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docetaxel 2'-tert-Butyldimethylsilyl 7,10-Tris(triethylsilyl) Ether |
| CAS | 195141-96-9 |
| Molekylformel | C61H95NO14Si3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4,6-bis[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl (αR,βS)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzenepropanoic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C61H95NO14Si3/c1-20-78(21-2,22-3)74-44-36-45-60(38-69-45,72-40(8)63)50-52(71-53(65)42-34-30-27-31-35-42)61(68)37-43(39(7)46(58(61,15)16)48(51(64)59(44,50)17)76-79(23-4,24-5)25-6)70-54(66)49(75-77(18,19)57(12,13)14)47(41-32-28-26-29-33-41)62-55(67)73-56(9,10)11/h26-35,43-45,47-50,52,68H,20-25,36-38H2,1-19H3,(H,62,67)/t43-,44-,45+,47-,48+,49+,50-,52-,59+,60-,61+/m0/s1 |
| LEDER | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-15-[(2R,3S)-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoyl]oxy-1-hydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9,12-bis(triethylsilyloxy)-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1150.66 |
| Formel vikt | 1149.606 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?