Läs mer
Docetaxel, 99 %
Produktkod. 15452989
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452989 1 g 1g
15462989 100 mg 100mg
15472989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60174.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Docetaxel, CAS # 114977-28-5, är en cytotoxisk, semisyntetisk, andra generationens taxan som härstammar från nålarna från den europeiska idegranen och uppvisar antineoplastiska, antibiotiska och antimikrotubulia aktiviteter. | CAS: 114977-28-5 | C43H53NO14 | 807,89 g/mol
Docetaxel är ett cytotoxiskt antimikrotubuli-medel av andra generationen och används främst inom läkemedelsindustrin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Docetaxel är en analog till taxol och anses vara en cytotoxisk, semisyntetisk, andra generationens taxan som uppvisar antineoplastiska, antibiotiska och antimikrotubulia aktiviteter
• Docetaxel kan hämma cellulär mitos. Denna förening främjar sammansättningen av mikrotubuli från tubulindimers och stabiliserar mikrotubuli genom att förhindra depolymerisering. Denna stabilitet hämmar den normala dynamiska omorganisationen av mikrotubulinätverket som är avgörande för vitala interfas- och mitotiska cellfunktioner. Detta resulterar i att onormala mikrotubulistrukturer bestå, vilket leder till cellcykelstopp och celldöd
Tillämpning
• Docetaxel kan hämma angiogenes genom att verka på vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF) associerad med cancerceller
• Denna förening har använts för att undersöka effekten av lysosomal autofagisk flux i magcancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114977-28-5
Molekylformel C43H53NO14
Molekylvikt (g/mol) 807.89
MDL-nummer MFCD00800737
InChI-nyckel ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Synonym docetaxel, taxotere, docetaxel anhydrous, docetaxol, emdoc, docetaxel, trihydrate, docetaxel inn, taxotere tn, unii-699121phca, txl
PubChem CID 148124
ChEBI CHEBI:4672
LEDER CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)OC(C)(C)C)O)O)OC(=O)C6=CC=CC=C6)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Docetaxel
Smältpunkt 186 °C till 192 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,3397
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och etanol; Olöslig i vatten.
Formel vikt 807.88
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning