missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Docetaxel Hydrate, TRC

Produktkod. 30009580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009580 250 mg
30007421 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494420250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 700367-34-6
Molekylformel C43 H53 N O14 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 825.89
Synonym Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, hydrate, (αR,βS)- (9CI), Docetaxel hydrate
LEDER O.CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Docetaxel Hydrate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C43H53NO14.H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;/m0./s1
Formel vikt 825.3572
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.