Läs mer
Docetaxel Hydroxy tert-Butylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docetaxel hydroxy tert-Butylcarbamate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H53NO15/c1-22-26(56-37(52)32(49)30(24-14-10-8-11-15-24)44-38(53)59-39(3,4)20-45)19-43(54)35(57-36(51)25-16-12-9-13-17-25)33-41(7,34(50)31(48)29(22)40(43,5)6)27(47)18-28-42(33,21-55-28)58-23(2)46/h8-17,26-28,30-33,35,45,47-49,54H,18-21H2,1-7H3,(H,44,53)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1 |
| Formel vikt | 823.3415 |