missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Docetaxel Trihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Docetaxel Trihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docetaxel trihydrate |
| CAS | 148408-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Docetaxel trihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C43 H53 N O14 . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Docetaxel trihydrate, 5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta-Trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2a,4,13a-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate] trihydrate, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., Benzenepropanoic acid, beta-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, hydrate (1:3), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, trihydrate, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester trihydrate, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C43H53NO14.3H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;;;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);3*1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;;;/m0.../s1 |
| LEDER | O.O.O.CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C |
| IUPAC-namn | 5β,20-Epoxy-1,7β,10β-trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate] trihydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?