missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Docosahexaenoic Acid N-Succinimide, TRC

Produktkod. 30373164
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373164 25 mg
30373832 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49459525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 160801-26-3
Molekylformel C26H35NO4
Molekylvikt (g/mol) 425.56
Synonym (all-Z)-1-[(1-Oxo-4,7,10,13,16,19-docosahexaenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
LEDER O(C(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)N1C(=O)CCC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Docosahexaenoic Acid N-Succinimide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(30)31-27-24(28)22-23-25(27)29/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-23H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Formel vikt 425.26
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.