missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Docosahexaenoic Acid N-Succinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docosahexaenoic Acid N-Succinimide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(30)31-27-24(28)22-23-25(27)29/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-23H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| Formel vikt | 425.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?