Läs mer
Docosane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891621
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891621 50 g 50g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15891621 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220460050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 629-97-0
Smältpunkt 44°C
Densitet 0.794 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 369°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)20CH3
MDL-nummer MFCD00009348
Kvantitet 50 g
Synonym Docosane, Docosane
Molekylvikt (g/mol) 310.6