Läs mer
Docosane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999214 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12999214 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999214 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Docosane629-97-01000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Docosane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 629-97-0, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C22H46
MDL-nummer MFCD00009348
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn docosane
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 310.61
PubChem CID 12405
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:46050
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only