Läs mer
Docosanedioic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Docosanedioic Acid |
| CAS | 505-56-6 |
| Molekylformel | C22 H42 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,20-Eicosanedicarboxylic Acid, 1,22-Docosanedioic Acid, Docosan-1,22-dioic Acid, Felogenic Acid, Phellogenic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | docosanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.567 |
| Formel vikt | 370.308 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?