missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Docosanoic-7,7,8,8-d4 Acid, CDN

Produktkod. 30315989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315989 0.1 g
30312293 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315989 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57090.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Docosanoic-7,7,8,8-d4 Acid
CAS 1193721-65-1
Molekylformel C22 D4 H40 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Docosanoic-7,7,8,8-d4 acid (ACI)
InChI formel InChI=1 S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i15D2,16D2
LEDER [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 7,7,8,8-tetradeuteriodocosanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 344.6082
Formel vikt 344.3592 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.