Läs mer
Docosanoic-7,7,8,8-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docosanoic-7,7,8,8-d4 Acid |
| CAS | 1193721-65-1 |
| Molekylformel | C22 D4 H40 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Docosanoic-7,7,8,8-d4 acid (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i15D2,16D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 7,7,8,8-tetradeuteriodocosanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.6082 |
| Formel vikt | 344.3592 |