Läs mer
Docosanoic acid, 85%, technical
Produktkod. 10676174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676174 250 g Glasflaska 250g
10451810 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10676174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334812500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-85-6
Molekylformel C22H44O2
Molekylvikt (g/mol) 340.58
MDL-nummer MFCD00002807
InChI-nyckel UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC-namn dokosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Docosanoic acid
Smältpunkt 80.0°C to 82.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 306.0°C (60.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 02, 391
Merck Index 15, 1022
Formel vikt 340.58
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.