Läs mer
Docosanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479366 100 mg
1 options
Produktkod. 16479366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013049
MedChemExpress Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Docosanoic acid
CAS 112-85-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H44O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1.43 mg/mL (4.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 340.59
Formel vikt 340.59
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation