Läs mer
Dokosonsyra metylester, TRC
Produktkod. 30136833
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136833 5 g
17949544 10 g
17960085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6788605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 929-77-1
Molekylformel C23 H46 O2
Molekylvikt (g/mol) 354.61
Synonym Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
IUPAC-namn Metyldokosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Behenic Acid Methylester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formel vikt 354.3498
Procent renhet >95%