Läs mer
Docosyl Ferulate, TRC
Produktkod. 30384532
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384532 10 mg
30380120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49465010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101927-24-6
Molekylformel C32 H54 O4
Molekylvikt (g/mol) 502.77
Synonym (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Docosyl Ester, Docosyl trans-ferulate, E-Ferulic Acid Docosyl Ester
IUPAC-namn dokosyl (E)-3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)prop-2-enoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Docosyl Ferulate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+
Formel vikt 502.4022