Läs mer
Doktor lösning, Chem-Lab
Produktkod. 11930349
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11930349
Brand: Chem-Lab CL02.0404.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som kolvätelösningsmedel för kemtvätt. Doktor lösning, Chem-Lab är en natriumplumbite-lösning (–PbO NaOH) tillverkad enligt ASTM D-4952 standarder. Används även för att avlägsna merkaptansvavel från bensin och andra lätta petroleumdestillat.
De läkare sötningsprocessen är en industriell kemisk process för att omvandla merkaptaner i sur bensin till disulfider för att ta bort den stötande lukten. Det påverkar inte den mörknade färgen eller minskar giftig svaveldioxid från motorer som orsakas av svavlet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium plumbite
Färg Färglös
CAS 1310-73-2, 1317-36-8
Molekylformel HNaO
Densitet 1.1g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Viskositet 1.8cSt
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium plumbite solution (Doctor solution)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Doctor solution