Läs mer
asecos™ Dokumenthållare
Produktkod. 11988837 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Alla skåp 590 till 1555 mm breda
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11988837 Alla skåp 590 till 1555 mm breda Varje
1 options
Produktkod. 11988837 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 30793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.93 SEK
    421.85 SEK / Paket med 1
    Save 107.08 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Polystyrendokumenthållare, DIN A5
Specifikationer
Beskrivning Dokumenthållare DIN A5
För användning med (utrustning) Alla skåp 590 till 1555 mm breda
Vikt (metrisk) 0.30 kg
Material Plast
Produkttyp Dokumentinnehavare