Läs mer
Dokusat natrium, TRC
Produktkod. 30380928
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30380928 1 g
1 options
Produktkod. 30380928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4946601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Molekylformel C20 H37 O7 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Docusate sodium, Sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 1,4-bis(2-etylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 444.56
Formel vikt 444.2158