Läs mer
Dodeca-Molybdophosphoric Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10447070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447070 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10447070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5650/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 51429-74-4
Färg Yellow
pH 1
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel H3Mo12O40P
MDL-nummer MFCD00149913
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn phosphoric acid dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
Formel vikt 1825.25g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Mention de danger
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphomolybdic acid, Phosphomolybdic acid hydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.