Läs mer
Dodeca-Tungstosilicic Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10529020 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529020 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10529020 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3940/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 12027-43-9
Färg Yellow
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel H4O40SiW12
MDL-nummer MFCD00036271
Kvantitet 100 g
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
InChI-nyckel HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
LEDER O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
IUPAC-namn silicic acid;1,3,5-trioxa-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-tritungstacyclohexane 2,2,4,4,6,6-hexaoxide;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 2878.16
PubChem CID 71307034
Fysisk form Solid