Läs mer
Dodecacarbonyltetracobalt, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322138
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322138 5 g 5g
11342138 1 g 1g
11332138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013055.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17786-31-1
Molekylformel C12Co4O12
Molekylvikt (g/mol) 571.853
MDL-nummer MFCD00064698
InChI-nyckel YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
IUPAC-namn kolmonoxid; kobolt
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecacarbonyltetracobalt
Smältpunkt 60°C (dec.)
Färg Svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Linjär formel Co4(CO)12
UN-nummer UN3179
Formel vikt 571.86
Procent renhet ≤98%
Känslighet Air Sensitive
Densitet 2.09g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.