Läs mer
Dodecacarbonyltriiron, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% methanol
Produktkod. 11312148
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312148 2 g 2g
11332148 10 g 10g
11322148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013059.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reducing agent (reduces NO2), catalyst for alkyne trimerization | CAS: 17685-52-8
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17685-52-8
MDL-nummer MFCD00135617
Synonym triiron dodecarbonyl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecacarbonyltriiron
Namnnotering Stabilized with 5 to 10% methanol
Smältpunkt 140°C (decomposition)
Färg Black
Densitet 2.00 g/mL
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Linjär formel Fe3(CO)12
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3179
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in non polar organic solvents.
Formel vikt 503.67
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecacarbonyltriiron, Methanol