Läs mer
Dodekakarbonyltrirutenium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316008
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316008 1 g 1g
11326008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010507.03
Request Bulk or Custom Format
Karbonylering
En H-överföringskatalysator. Det används vid karbonyleringskatalys av allylaminering av oaktiverade olefiner med nitroarener, reduktiv karbonylering av mononitroaromatiska föreningar till karbamater och som en katalysator för cykloadditionsreaktioner. Det används som en prekursor för syntesen av Ru-nanopartiklar. Katalysator som används vid intermolekylär [3+2+1] cykloaddition av alfa,beta-omättade ketoner med silylacetylener och kolmonoxid, för att producera alfa-pyroner. Katalyserar kopplingen av silaner med tioler, alkoholer och aminer med högt omsättningstal (TON) och hög omsättningsfrekvens (TOF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15243-33-1
Molekylformel C12O12Ru3
Molekylvikt (g/mol) 639.33
MDL-nummer MFCD00011209
InChI-nyckel NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
IUPAC-namn cyklotrirutenium; dodecakis (metanidylidyneoxidanium)
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecacarbonyltriruthenium
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Färg Orange
Linjär formel Ru3(CO)12
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
Löslighetsinformation Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone.
Formel vikt 639.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.