missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dodekakarbonyltrirutenium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7048427
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11316008

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010507.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Karbonylering

En H-överföringskatalysator. Det används vid karbonyleringskatalys av allylaminering av oaktiverade olefiner med nitroarener, reduktiv karbonylering av mononitroaromatiska föreningar till karbamater och som en katalysator för cykloadditionsreaktioner. Det används som en prekursor för syntesen av Ru-nanopartiklar. Katalysator som används vid intermolekylär [3+2+1] cykloaddition av alfa,beta-omättade ketoner med silylacetylener och kolmonoxid, för att producera alfa-pyroner. Katalyserar kopplingen av silaner med tioler, alkoholer och aminer med högt omsättningstal (TON) och hög omsättningsfrekvens (TOF).

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15243-33-1
Molekylformel C12O12Ru3
Molekylvikt (g/mol) 639.33
MDL-nummer MFCD00011209
InChI-nyckel NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
IUPAC-namn cyklotrirutenium; dodecakis (metanidylidyneoxidanium)
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dodecacarbonyltriruthenium
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Färg Orange
Linjär formel Ru3(CO)12
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
Löslighetsinformation Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone.
Formel vikt 639.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.