Läs mer
Dodecanal, 95%, stick.
Produktkod. 11437487
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437487 100 g 100g
11447487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15611.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.70 SEK
    651.65 SEK / 100g
    Save 149.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förvara kyla | CAS: 112-54-9 | C12H24O | 184,32 g/mol
Dodecyl aldehyd används som doftämne. Det används som en vanlig ingrediens i parfymeri. Dess slutapplikationer inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dodecyl aldehyd används som doftämne. Det används som en vanlig ingrediens i parfymeri. Dess ′slutapplikationer inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, alkohol och propylenglykol. Olösligt i glycerol och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-54-9
Molekylformel C12H24O
Molekylvikt (g/mol) 184.32
MDL-nummer MFCD00007017
InChI-nyckel HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC-namn dodekanal
LEDER CCCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanal
Namnnotering stabiliserat med 250 ppm BHT
Smältpunkt 12 °C
Densitet 0.835
Kokpunkt 184 °C till 186 °C (100 mm)
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Analysprocentintervall 95%
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 100 g
Beilstein 1703917
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol, alkohol och propylenglykol. Olösligt i glycerol och vatten.
Formel vikt 184.32
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecanal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl aldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.