Läs mer
Dodecanal, 95%, stab.
Produktkod. 11447487
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447487 500 g 500g
11437487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15611.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvaras kallt
Dodecyl aldehyd används som doftämne. Det används som en vanlig ingrediens i parfymeri. Dess slutapplikationer inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dodecyl aldehyd används som doftämne. Det används som en vanlig ingrediens i parfymeri. Dess ′slutapplikationer inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, alkohol och propylenglykol. Olösligt i glycerol och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-54-9
Molekylformel C12H24O
Molekylvikt (g/mol) 184.32
MDL-nummer MFCD00007017
InChI-nyckel HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC-namn dodekanal
LEDER CCCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanal
Namnnotering stabilized with 250ppm BHT
Smältpunkt 12°C
Densitet 0.835
Kokpunkt 184°C to 186°C (100 mmHg)
Flampunkt 101°C (214°F)
Analysprocentintervall 95%
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 500 g
Beilstein 1703917
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Formel vikt 184.32
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.