Läs mer
Dodecanal, TRC
Produktkod. 30369307
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30369307 2 g
1 options
Produktkod. 30369307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4945452G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauraldehyde
CAS 112-54-9
Molekylformel C12 H24 O
Kvantitet 2 g
Synonym Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde
InChI formel InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCC=O
IUPAC-namn Dodecanal
Molekylvikt (g/mol) 184.32
Formel vikt 184.1827