Läs mer
Dodecane, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31027142
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31027142 25 g -
31022290 100 g -
31018549 500 g -
31023530 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31027142 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12675425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecane
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
MDL-nummer MFCD00008969
Kvantitet 25 g
LEDER CCCCCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 170.33
Procent renhet 97%