Läs mer
Dodekan,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15607810 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15607810 100 mL Glass bottle 100ml
15627810 500 mL Glasflaska 500ml
15617810 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15607810 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer D221104100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-namn dodecane
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecane
Smältpunkt -9.6°C
Färg Colorless
Densitet 0.75g/mL at 25°C
Kokpunkt 215°C to 217°C
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3(CH2)10CH3
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1697175
Ångdensitet 5.96 (vs air)
Formel vikt 170.33g/mol
Procent renhet ≥99%