Läs mer
Dodekan,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecane |
| Smältpunkt | -9.6°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.75g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 215°C to 217°C |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)10CH3 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Beilstein | 1697175 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dodecane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecane