Läs mer
Dodekan,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15627810
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15627810 500 mL Glasflaska 500ml
15607810 100 mL Glasflaska 100ml
15617810 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15627810 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer D221104500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-namn dodekan
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecane
Smältpunkt -9.6°C
Färg Färglös
Densitet 0.75g/mL at 25°C
Kokpunkt 215°C to 217°C
Odör Characteristic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)10CH3
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1697175
Ångdensitet 5.96 (vs air)
Formel vikt 170.33g/mol
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane