Läs mer
Dodecane-d26, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Dodecane-d26 |
| CAS | 16416-30-1 |
| Molekylformel | C12 D26 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dodecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d26, Perdeuterododecane, Adakane 12-d26, Ba 51-090453-d26, C12-n-Alkane-d26, Cactus Normal Paraffin N 12D-d26, NSC 8714-d26, Parafol 12-97-d26, Parafol C12-97-d26, Dodecane-d26 (8CI,9CI), Dodecane-d26, Dodecane D26 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hexacosadeuteriododecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.5 |
| Formel vikt | 196.3666 |