Läs mer
Dodecane, mixture of isomers
Produktkod. 10703413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10703413 5 L Plast trumma 5 L
10447592 1 L Glasflaska 1 L
10669863 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10703413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365770050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Dodecane, C12H26, CAS Number-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1L, 170.0 deg.C to 195.0 deg.C, CHEBI:77509, Undesignated, 0.7510g/mL, 236-757-, 44 deg.C, 170.34 | CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13475-82-6
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26058
ChEBI CHEBI:77509
IUPAC-namn 2,2,4,6,6-pentametylheptan
LEDER CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecane
Smältpunkt -60.0°C
Densitet 0.7510g/mL, 0.751
Kokpunkt 170.0°C to 195.0°C
Flampunkt 44°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plast trumma
Brytningsindex 1.4190 to 1.4230
Kvantitet 5 L
Synonym heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Löslighetsinformation Solubility in water: not miscible.
Formel vikt 170.34
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecane, mixture of isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.