Läs mer
Dodecane, TRC
Produktkod. 30136600
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
150 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136600 150 mL
30136776 50 mL
17913455 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30136600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494625150ML
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12 H26
Molekylvikt (g/mol) 170.33
Synonym Dodecane, Adakane 12, Ba 51-090453, C12-n-Alkane, Cactus Normal Paraffin N 12D, NSC 8714, Parafol 12-97, Parafol C12-97, n-Dodecane
IUPAC-namn dodecane
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecane
Kvantitet 150 mL
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Formel vikt 170.2035