Läs mer
Dodekan, TRC
Produktkod. 30136776
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
150 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136776 50 mL
30136600 150 mL
17913455 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30136776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49462550ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12 H26
Molekylvikt (g/mol) 170.33
Synonym Dodecane, Adakane 12, Ba 51-090453, C12-n-Alkane, Cactus Normal Paraffin N 12D, NSC 8714, Parafol 12-97, Parafol C12-97, n-Dodecane
IUPAC-namn Dodekanen
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecane
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Formel vikt 170.2035