Läs mer
Dodecanedioic Acid-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanedioic Acid-13C12 |
| CAS | 1173019-20-9 |
| Molekylformel | 13C12H22O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,10-Decanedicarboxylic Acid-13C12, 1,10-Dicarboxydecane-13C12, 1,12-Dodecanedioic Acid-13C12, Corfree M 2-13C12, Decamethylenedicarboxylic Acid-13C12, NSC 400242-13C12, SL-AH-13C12, n-Dodecane-alpha,ω-dioic Acid-13C12, n-Dodecanedioic Acid-13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-^{13}C_{12})dodecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.21 |
| Formel vikt | 242.1921 |