Läs mer
Dodekanedioinsyra, 99 %
Produktkod. 11438563
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438563 250 g 250g
11428563 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10387.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230,304 g/mol
Dodekandisyra används som mellanprodukt för mjukgörare, smörjmedel och lim. Det används också i antiseptika, beläggningar av högsta kvalitet, målningsmaterial, korrosionsinhibitorer och ytaktiva ämnen. Den finner användning i teknisk plast som nylon 612.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Dodekandisyra används som mellanprodukt för mjukgörare, smörjmedel och lim. Det används också i antiseptika, beläggningar av högsta kvalitet, målningsmaterial, korrosionsinhibitorer och ytaktiva ämnen. Den finner användning i teknisk plast som nylon 612.
Löslighet
Lösligt i vatten, etanol, het metanol, het toluen och het ättiksyra.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-23-2
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.304
MDL-nummer MFCD00002735
InChI-nyckel TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC-namn dodekandisyra
LEDER C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanedioic acid
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Densitet 1.15
Kokpunkt 244 °C till 245 °C (10 mmHg)
Flampunkt 227 °C (440 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1782580
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, het metanol, het toluen och het ättiksyra.
Formel vikt 230.31
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecanedioic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.