Läs mer
Dodekanedioinsyra, TRC
Produktkod. 30381308
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30381308 10 g
1 options
Produktkod. 30381308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49453010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Decanedicarboxylic acid
CAS 693-23-2
Molekylformel C12 H22 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,10-Decanedicarboxylic acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic acid, LCA 141, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic acid, n-Dodecanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER OC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Dodekanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Formel vikt 230.1518