missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dodecanedioic-d20 Acid, TRC

Produktkod. 30371315
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371315 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49453350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dodecanedioic-d20 Acid
CAS 89613-32-1
Molekylformel C12 D20 H2 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,10-Decanedicarboxylic Acid-d20, 1,10-Dicarboxydecane-d20, 1,12-Dodecanedioic Acid-d20, Corfree M 2-d20, Decamethylenedicarboxylic Acid-d20, NSC 400242-d20, SL-AH-d20, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid-d20, n-Dodecanedioic Acid-d20
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosadeuteriododecanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 250.42
Formel vikt 250.2773
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.